Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 435,00 € |
Acerca de este artículo
435,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methylbenzethonium chloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOCCOc2cc(c(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WYWSKWZUWZLELX-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Benzethonium Chloride
- Benzethonium Chloride Topical Solution
- Methylbenzethonium Chloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family methylbenzethonium chloride | API family trimethobenzamide | API family - | API family phenyltoloxamine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1424211-200MG | 04061833851852 |