Saltar a
1305507
USP
2E,4E-Hexadienoic acid isobutylamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(2-Methylpropyl)-2,4-hexanedienamide, N-Isobutylsorbamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1330,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
167.25
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1330,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sorbic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
2E,4E-Hexadienoic acid isobutylamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Echinacea angustifolia
  • Echinacea purpurea Aerial Parts
  • Echinacea purpurea Root
  • Echinacea Species Dry Extract Capsules
  • Echinacea Species Dry Extract Tablets
  • Echinacea Species Powder Capsules
  • Powdered Echinacea angustifolia
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
134430512048051019870
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
sorbic acid
API family
iodohippuric acid
API family
diloxanide
API family
folic acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1305507-25MG04061833831175