Saltar a
1286424
USP
Frovatriptan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(R)-3-Amino-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-6-carboxamide, (R)-3-Amino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, Desmethyl frovatriptan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
861,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15N3O
Número CAS:
Peso molecular:
229.28
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
861,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
frovatriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Frovatriptan Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
128641312864021606412
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
frovatriptan
API family
frovatriptan
API family
frovatriptan
API family
rufinamide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1286424-20MG04061833830819