Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 340,00 € |
Acerca de este artículo
340,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethyl maltol
manufacturer/tradename
USP
mp
85-95 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI key
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Maltol
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 85-95 °C (lit.) | mp 85-95 °C (lit.) | mp 85-95 °C (lit.) | mp 85-95 °C (lit.) |
| API family ethyl maltol | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl maltol
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1266008-100MG | 04065270799746 |
| 1266008-1G | 04061838724267 |