Saltar a
1191554
USP
Didymin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(RS)-5-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
30 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
888,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H34O14
Peso molecular:
594.56
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
888,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
didymin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Didymin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Hesperidin
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1213318Y00000941304377
USP
USP
1191554
Didymin
Diosmin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1213318
Diosmin
Diosmin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000094
Diosmin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
API family
didymin
API family
diosmin
API family
diosmin
API family
hesperidin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1191554-30MG04061833019979