Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1430,00 € |
Acerca de este artículo
1430,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyclophosphamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OCCCN)(O)O
InChI
1S/C3H10NO4P/c4-2-1-3-8-9(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
InChI key
KUQZVISZELWDNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide for Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family cyclophosphamide | API family cyclophosphamide | API family cyclophosphamide | API family capecitabine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1157035-25MG | 04061833843185 |