Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 424,00 € |
Acerca de este artículo
424,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftiofur
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=N\[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSC(=O)c4[o]ccc4)\[O-])N
InChI
1S/C19H17N5O7S3.Na/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI key
RFLHUYUQCKHUKS-JUODUXDSSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family ceftiofur | API family ceftiofur | API family cephalothin | API family cefalotin |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1098165-100MG | 04061833019870 |