Saltar a
1082617
USP
Butyl cinnamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Cinnamic acid butyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
186,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
butyl cinnamate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-11-15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-10H,2-3,11H2,1H3/b10-9+
InChI key
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl cinnamate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
113393310835291082967
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
butyl cinnamate
API family
cinnamic acid
API family
butyl palmitate
API family
butyl hexanoate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
194.0 °F
flash_point_c
90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)