Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 221,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
221,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
baicalein
manufacturer/tradename
USP
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Baicalein USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Chinese Skullcap Root
- Chinese Skullcap Root Dry Extract
- Chinese Skullcap Root Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| API family baicalein | API family baicalein | API family baicalin | API family abacavir |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1048357-50MG | 04061841212584 |