Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 663,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
273.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
663,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
modafinil
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Armodafinil CIV USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecules) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 500 mg | packaging pkg of 30 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 25 mg |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family modafinil | API family modafinil | API family atenolol | API family atenolol |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?