Saltar a
1029986
USP
Ammonium phosphate dibasic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
200,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.06
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ammonium phosphate
manufacturer/tradename
USP
mp
155 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ammonium phosphate dibasic USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
21599637998009839
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-28-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)