Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 85,30 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
85,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 504-NM
size
110 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel |
| size 110 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 115 mm |
| manufacturer/tradename Ted Pella 504-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 505-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 5312 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T5790-1EA | 04061833306925 |