Saltar a
T2825
TIQ-A
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
Thieno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NOS
Número CAS:
Peso molecular:
201.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 16 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Nc2sccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
LQJVOLSLAFIXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
TIQ-A has been used as a PAPR-1 inhibitor to study eosinophilic infiltration into the airways of OVA-challenged mice1. It has also been used to study its role in the regression of atherosclerotic plaques in high-fat diet-fed ApoE(-/-) mice2.
Biochem/physiol Actions
TIQ-A is a potent inhibitor of PARP, anti-apoptotic.
Preparation Note
TIQ-A is soluble in DMSO at 16 mg/ml.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
T2825-5MG04061833274484
T2825-1MG04061826677124