Saltar a
SML3633
C23.28-TPP
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(6-(4-(2,5-Dimethylphenyl)-4-oxobutanoyloxy)hexyl)triphenylphosphonium bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H40O3P·Br
Número CAS:
Peso molecular:
631.58
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH
C23.28-TPP is a bacteria-permeable prodrug inhibitor of IspH that is bactericidal to number of multidrug-resistant bacteria including Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Vibrio, Shigella, Salmonella, Yersinia, Mycobacterium and Bacillus. It stimulates rapid immune response through activation human Vγ9Vδ2 T cells in a humanized mouse model of bacterial infection. C23.28-TPP was able to clear infection by a clinically isolated multidrug-resistant strain of E. aerogenes (UCI 15) in BALBc mice. It is relatively non-toxic to mammalian cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)