Saltar a
SML3399
CHZ868
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CHZ 868, CHZ-868, N-(4-((2-((2,4-Difluorophenyl)amino)-1,4-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)oxy)pyridin-2-yl)acetamide, N-[4-[[2-[(2,4-Difluorophenyl)amino]-1,4-dimethyl-1H-benzimidazol-5-yl]oxy]-2-pyridinyl]acetamide, NVP-CHZ 868, NVP-CHZ-868, NVP-CHZ868
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19F2N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
423.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, type II tyrosine kinase I inhibitor against VEGFR1/2 (FLT1/KDR), PDGFR1/2, KIT, and ROS1 oncogenic fusions/mutations-drivent growth.
CHZ868 is a type II tyrosine kinase inhibitor that exhibits potent antiproliferation activity against VEGFR1/2 (FLT1/KDR), PDGFR1/2, KIT, and ROS1 TEL fusions-, as well as JAK2 V617F, but not RAF V600E, mutation-driven oncogenic growth (IC50 = 2/11, 4/23, 16, 40, 51 against respective BaF3 transformants) via stablizing target kinases in the inactive “DFG-out” conformation. CHZ868 overcomes Type I JAK inhibitor resistance of JAK2/MPN mutant MPN and JAK2 I682F/CRLF2-rearranged B-ALL cells both in cultures and in mice in vivo (30-40 mg/kg/day p.o.). Comparing to BBT594, CHZ868 is ineffective against BCR-ABL, TEL-FLT3, TEL-RET.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)