Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 80,10 € | |
| 50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 323,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
417.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
80,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCC(CC5)N)c1c2nc(ccc2ccc1)[n]3c4c(nc3)cc(cc4)OCCOC
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-30-13-14-31-19-6-7-21-20(15-19)26-16-29(21)23-8-5-17-3-2-4-22(24(17)27-23)28-11-9-18(25)10-12-28/h2-8,15-16,18H,9-14,25H2,1H3
InChI key
DEEOXSOLTLIWMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor against tumor growths in vivo.
CP-673451 is an ATP-competitive, potent and selective platelet-derived growth factor receptor inhibitor (PDGFR1 (β)/PDGFR2 (α) IC50 = 1/10 nM with 10 μM ATP; IC50 = 252 nM/c-kit, 450 nM/VEGFR-1/2; >450-fold reduced potency toward other angiogenic receptors and non-receptor kinases). CP-673451 potently inhibits PDGF-BB-induced receptor phosphorylation (IC50 = 6.4 nM; PDGFR1 transfectant) and effectively suppress human cancer xenografts-derived tumor in mice in vivo (ED50 ≤33 mg/kg via b.i.d. or q.d. p.o.) by inhibiting PDGFR phosphorylation and angiogenesis in tumor tissues.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML3368-10MG | 04065268380246 |
| SML3368-50MG | 04065268380253 |