Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 53,50 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 174,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H42NO4P
Número CAS:
Peso molecular:
379.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
53,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCCCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
InChI key
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
inhibitor of MARSA virulence
n-Tetradecylphosphocholine (C14PC), a more stable analog of myristoyl lysophosphatidylcholine, is an inhibitor of MARSA virulence. C14PC is a broad-spectrum inhibitor of Panton–Valentine leucocidin (PVL), LukED and α−toxin. C14PC protects primary human immune cells in vitro against cytolysis by PVL and α-toxin. C14PC can be used as a detergent for membrane solubilization.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay >99% (TLC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility chloroform/methanol (2:1): complete 10 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color light yellow | color - | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?