Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 90,00 € | |
| 25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 363,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10N2O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
358.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
InChI key
BNYXRPMABDQJJR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC-STK17B-1 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to brown | color , White to very dark grey | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2945-5MG | 04065265960489 |
| SML2945-25MG | 04065265960472 |