Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 97,20 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 392,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15F3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
352.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
97,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ncc(nc1)N2C(c3c(c(ccc3)C(=O)NO)C2)(C)C
InChI key
XCLPBILTRRWOIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FT895 is a potent and highly selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 3 nM/HDAC11, 5.6 μM/HDAC8, >10 μM/HDAC1-7, HDAC9 & HDAC10) with a deacetylase active site Zn2+-targeting hydroxamate. FT895 exhibits antiproliferation potency against myeloproliferative neoplasm (MPN) cultures (IC50 = 3.00 μM/JAK2(V617F) Ba/F3, 4.94 μM/HEL92.1.7, 6.49 μM/MPL(W515L) Ba/F3) and reduces stem-like properties of CSCs (42/62/85/100% inhibtion of H1650 Sphere formation at 0.5/1/2/5 μM).
Potent and highly selective HDAC11 inhibitor that reduces myeloproliferative neoplasm (MPN) proliferation and CSCs stem-like properties.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?