Saltar a
SML2887
Firocoxib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-Dimethy l-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, ML 1785713, Previcox, 3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,30 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
363,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20O5S
Número CAS:
Peso molecular:
336.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Beilstein/REAXYS Number:
8335837
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
InChI key
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Firocoxib is an orally available non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that selectively and potently inhibits cyclooxygenase-2-(COX-2). Firocoxib is approved to use in dogs and horses.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
32236SML0613SML2854
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amy K Stuart et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 42(6), 640-646 (2019-08-23)
Pharmacokinetic (PK) studies of oral firocoxib in large animal species have been limited to horses, preruminating calves, and adult camels. The aim of this study was to describe pharmacokinetics and bioavailability of firocoxib in adult goats. Ten healthy adult goats
Milena M Madry et al.
BMC veterinary research, 12, 84-84 (2016-06-03)
Compared to blood or urine, drugs can be detected for much longer periods in the long hair of horses. The aim of this study was to establish and validate a highly sensitive liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for
Prangtip Phuwapattanachart et al.
Journal of veterinary science, 18(2), 175-182 (2016-08-16)
The postoperative analgesic effects of firocoxib in ovariohysterectomized cats were observed. Twenty-four cats were divided into 3 groups: control (no medicine), firocoxib-1 (1 mg/kg/day) and firocoxib-3 (3 mg/kg/day). Colorado pain scale scores (CPSS), composite pain scores (CPS), and buccal mucosal
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML2887-25MG04061842590667
SML2887-5MG04061842590674