Saltar a
SML2803
Tebanicline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-5-(2-Azetidinylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, (R)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, 5-((2R)-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, ABT-594 hydrochloride, Ebanicline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
92,90 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
362,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClN2O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
198.65 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
92,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ncc(cc1)OC[C@@H]2NCC2
InChI
1S/C9H11ClN2O/c10-9-2-1-8(5-12-9)13-6-7-3-4-11-7/h1-2,5,7,11H,3-4,6H2/t7-/m1/s1
InChI key
MKTAGSRKQIGEBH-SSDOTTSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes
Tebanicline (ABT-594) is a partial agonist at neural nicotinic acetylcholine receptors, binding to both the α3β4 and the α4β2 subtypes. It is a less toxic analog of epibatidine with potent antinociceptive effects.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1576T1330C1240
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)