Saltar a
SML1876
PaPE-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-5-(4-Hydroxy-3,5-dimethyl-phenyl)-indan-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
155,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
254.32
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCC2=C1C=CC(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)=C2
InChI
1S/C17H18O2/c1-10-7-14(8-11(2)17(10)19)12-3-5-15-13(9-12)4-6-16(15)18/h3,5,7-9,16,18-19H,4,6H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
UCXWFKNKSWDWCD-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
PaPE-1 is a "Pathway Preferential Estrogen" that activates the extranuclear signaling pathway without activating the nuclear signaling pathway. PaPE-1 bound 50,000-fold less well to ERα and Erβ estrogen receptors. PaPE-1 activated extranuclear-initiated ER-regulated genes, but showed essentially no activation of nuclear-initiated estrogen receptor (ER) gene targets such as the progesterone receptor. Unlike estradiol (E2), PaPE-1 did not stimulate proliferation of MCF-7 breast cancer cells. Like estradiol, PaPE-1 strongly activated MAPK and mTOR pathway. Instead, it showed preferential estrogen-like activity in non-reproductive (metabolic and vascular) tissues, reducing body weight gain and fat accumulation in ovariectomized mice and accelerating repair of endothelial damage in the vascualture.
PaPE-1 is a "Pathway Preferential Estrogen" that activates the extranuclear signaling pathway without activating the nuclear signaling pathway.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1243PZ0152SML0873
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
, faint yellow to dark orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML1876-25MG04061824080889
SML1876-5MG04061833034538