Saltar a
SML0915
Xipamide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-benzamide, BE 1293, BEI 1293, MJF 10938
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
212,00 €
180,20 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15ClN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
354.81
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
238-216-4
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
180,20 €
Precio de catálogo212,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(cc(c(c1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)O)Cl
InChI
1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
InChI key
MTZBBNMLMNBNJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Xipamide is a sulfonamide diuretic that blocks sodium reabsorption in the distal tubules of the kidney, resulting in increased urine output. Xiopamide also blocks the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel.
Xipamide is a sulfonamide diuretic.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1604SML1066SML1616
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)