Saltar a
SAB1410129
Anti-NOXA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ25475, MGC131800, NY-CO-31, SDCCAG31, p51NOX
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
434,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 51.7 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOXA1(10811)
General description
NADPH oxidases (NOXs) catalyze the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to generate reactive oxygen species (ROS). The NOX activator NOXA1 can stimulate both NOX1 (MIM 300225) and NOX2 (CYBB; MIM 300481), but it appears to be more effective in activating NOX1 (Opitz et al., 2007 [PubMed 17189823]).[supplied by OMIM
Immunogen
NOXA1 (NP_006638.1, 1 a.a. ~ 483 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLGDLVRAWHLGAQAVDRGDWARALHLFSGVPAPPARLCFNAGCVHLLAGDPEAALRAFDQAVTKDTCMAVGFFQRGVANFQLARFQEALSDFWLALEQLRGHAAIDYTQLGLRFKLQAWEVLHNVASAQCQLGLWTEAASSLREAMSKWPEGSLNGLDSALDQVQRRGSLPPRQVPRGEVFRPHRWHLKHLEPVDFLGKAKVVASAIPDDQGWGVRPQQPQGPGANHDARSLIMDSPRAGTHQGPLDAETEVGADRCTSTAYQEQRPQVEQVGKQAPLSPGLPAMGGPGPGPCEDPAGAGGAGAGGSEPLVTVTVQCAFTVALRARRGADLSSLRALLGQALPHQAQLGQLSYLAPGEDGHWVPIPEEESLQRAWQDAAACPRGLQLQCRGAGGRPVLYQVVAQHSYSAQGPEDLGFRQGDTVDVLCEEPDVPLAVDQAWLEGHCDGRIGIFPKCFVVPAGPRMSGAPGRLPRSQQGDQP
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HPA071540HPA050505PRS2437
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
mol wt
antigen 51.7 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
Q86UR1
UniProt accession no.
Q8NFA2
UniProt accession no.
P55317
UniProt accession no.
Q9JM54
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SAB1410129-100UG04061831459975