Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 70,50 € | |
| 25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 159,00 € | |
| 50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 269,00 € |
Acerca de este artículo
70,50 €
Nombre del producto
Sulfanilic acid azochromotrop, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
composition
Carbon: 26.0-35.0%
Nitrogen: 3.6-5.9%
technique(s)
titration: suitable
color
dark red
solubility
water: 10 mg/mL
λmax
505-510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChI key
AEHGQXKBQBMQEK-GLCFPVLVSA-K
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| color dark red | color - | color - | color orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| assay ≥80% | assay - | assay - | assay - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S9256-50G | 04061835348084 |
| S9256-25G | 04061836961312 |
| S9256-10G | 04061836961305 |