Saltar a
S4722
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
Sinónimos:
Sharps Disposal Bags, 132340000, H13234-0000, biohazard sharps disposal bags, safety containers for sharp waste, sharp object waste pouches
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
200 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
274,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13234-0000
General description
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS120178HS120177S4897
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pack of 18 ea
packaging
pack of 18 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13234-0000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120178
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120177
manufacturer/tradename
Bel-Art F13236-0000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
S4722-200EA04061832256245