Saltar a
RAB1597
Human Nidogen-2 ELISA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
96 wells
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
620,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... NID2(22795)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
620,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 49 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NID2(22795)
General description
This ELISA antibody pair detects human Nidogen-2. Other species not yet determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB1609RAB0383RAB1592
Gene Information
human ... NID2(22795)
Gene Information
human ... NRP2(8828)
Gene Information
human ... NID1(4811)
Gene Information
human ... NES(10763)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 49 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8.1 ng/mL
standard curve range: 8.192-2000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.32 ng/mL
standard curve range: 0.307-75 ng/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
RAB1597-1KT04061834965404