Saltar a
RAB1338
Human CD39L4 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... ENTPD5(957)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ENTPD5(957)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
WH0000957M7RAB1337HPA014067
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ENTPD5(957)
Gene Information
human ... ENTPD5(957)
Gene Information
human ... ENTPD6(955)
Gene Information
human ... ENTPD1(953)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)