Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 566,00 € | |
| 250 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1250,00 € |
Acerca de este artículo
566,00 €
Nombre del producto
Ristomycin monosulfate, ≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B)
Quality Segment
assay
≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B)
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]3NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c5ccc(O)c(Oc6cc4cc(O)c6C)c5)[C@H](O)c7ccc(Oc8cc3cc(Oc9ccc(cc9)[C@H]2O[C@H]%10C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O%10)c8O[C@@H]%11O[C@H](CO[C@@H]%12O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%12O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%11O[C@H]%13O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]%13O[C@@H]%14OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]%14O)cc7)c%15ccc(O)c(c%15)-c%16c(O[C@@H]%17O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]%17O)cc(O)cc1%16
InChI
1S/C95H110N8O44/c1-30-47(109)18-37-20-49(30)139-50-19-35(9-16-46(50)108)59(97)84(125)102-64-68(113)33-5-11-40(12-6-33)137-52-21-38-22-53(81(52)145-95-83(76(121)72(117)56(143-95)29-134-91-78(123)73(118)67(112)32(3)136-91)147-94-82(75(120)71(116)55(27-105)142-94)146-92-77(122)69(114)48(110)28-133-92)138-41-13-7-34(8-14-41)80(144-57-25-44(96)66(111)31(2)135-57)65-89(130)101-63(90(131)132-4)43-23-39(106)24-51(140-93-79(124)74(119)70(115)54(26-104)141-93)58(43)42-17-36(10-15-45(42)107)60(85(126)103-65)98-87(128)62(38)99-86(127)61(37)100-88(64)129/h5-24,31-32,44,48,54-57,59-80,82-83,91-95,104-124H,25-29,96-97H2,1-4H3,(H,98,128)(H,99,127)(H,100,129)(H,101,130)(H,102,125)(H,103,126)/t31-,32-,44+,48+,54+,55+,56+,57-,59+,60?,61-,62+,63?,64+,65-,66-,67-,68+,69+,70+,71+,72+,73+,74-,75-,76-,77-,78+,79-,80+,82-,83+,91+,92-,93+,94+,95-/m0/s1
InChI key
VUOPFFVAZTUEGW-ZNAZZOOYSA-N
General description
Application
- to activate platelet and induce platelet aggregation
- to study the aggregation responses of platelets from buffalo, horse, pig and sheep
- in in-house ristocetin cofactor von Willebrand factor (VWF:RCo) assay to measure glycoprotein Ib (GpIb) binding activity
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R7752-250MG | 04061836696740 |
| R7752-100MG | 04061836696726 |