Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 0.05 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 265,00 € 225,25 € |
Acerca de este artículo
225,25 €
Precio de catálogo265,00 €Ahorre 15 %biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot (chemiluminescent): 1:200-1:600
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA4(3739)
mouse ... Kcna4(16492)
rat ... Kcna4(25469)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P9232-.2ML | 04061837813726 |
| P9232-.05ML | 04061837813719 |