Saltar a
P8157
Phallacidin from Amanita phalloides
≥85%
Sinónimos:
Cyclo(Ala-2-Mercapto-Trp-4,5-Dihydroxy-Leu-Val-erythro-3-Hydroxy-D-Asp-Cys-cis-4-Hydroxy-Pro)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H50N8O13S
Número CAS:
Peso molecular:
846.90
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥85%
Biological source:
Amanita phalloides
biological source
Amanita phalloides
assay
≥85%
form
powder
SMILES string
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(O)=O)C(=O)N4CC(O)CC4C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c5ccccc35
InChI
1S/C37H50N8O13S/c1-15(2)25-32(53)44-26(27(48)36(56)57)33(54)41-23-13-59-34-19(18-7-5-6-8-20(18)42-34)10-21(29(50)40-22(30(51)43-25)11-37(4,58)14-46)39-28(49)16(3)38-31(52)24-9-17(47)12-45(24)35(23)55/h5-8,15-17,21-27,42,46-48,58H,9-14H2,1-4H3,(H,38,52)(H,39,49)(H,40,50)(H,41,54)(H,43,51)(H,44,53)(H,56,57)
InChI key
KUBDTFZQCYLLGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Phallacidin, which is a bicyclic toxin from the Amanita phalloides mushroom, has been shown to inhibit F-actin degradation by proteolytic enzymes including trypsin and α-chymotrypsin. [1]
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P8157-1MG04061834401087