Saltar a
P7742
Prostaglandin G2
≥95% (HPLC), acetone solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O6
Número CAS:
Peso molecular:
368.46
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
acetone solution
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
acetone solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h4,7,12-13,15-19,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI key
SGUKUZOVHSFKPH-YNNPMVKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) ligand and activator of the AhR signal transduction pathway. Also shown to activate nitric oxide synthase (NOS) in rat brain synaptosomal membrane fractions.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)