Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C3H6O.C2H4O)x
Número CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
Contains 100 ppm BHT, non-ionic
product line
BioReagent
mol wt
average mol wt 8350
technique(s)
cell culture | plant: suitable
CMC
0.04 mM (20-25°C)
HLB
29
application(s)
agriculture
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Pluronic F-68, a poloxamer, has been used as a supplement to Murashige and Skoog medium to enhance shoot regeneration in citrus rootstock and as a component of plant cell cryopreservation media.
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?