Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H28NO3Br
Número CAS:
Peso molecular:
434.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-741-2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioXtra
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Br.CC[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(2)16-10-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;/h4-9,11-14,20,25H,3,10,15-17H2,1-2H3;1H
InChI key
PRMDDJWOUVPRIA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Pharmacologic effect of somatostatin on bile formation in the dog. Enhanced ductular reabsorption as the major mechanism of anticholeresis.
E René et al.
Gastroenterology, 84(1), 120-129 (1983-01-01)
Return to Pakistan of pipenzolate plus phenobarbitone.
K I Tahir
Lancet (London, England), 339(8791), 498-498 (1992-02-22)