Saltar a
P5630
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Sinónimos:
Protocatechuic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
154.12
EC Number:
202-760-0
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1448841
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dihydroxybenzoic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)