Saltar a
P5376
p-Phenylbenzoic acid
Sinónimos:
4-Biphenylcarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
EC Number:
202-203-1
UNSPSC Code:
12352106
Form:
crystals
Para consultas sobre este producto P5376, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
crystals
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I5634A9258393622
form
crystals
form
-
form
powder or flakes
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)