Saltar a
P5136
Poly-γ-benzyl-L-glutamate
mol wt 150,000-350,000
Sinónimos:
PBLG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
701,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
701,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mol wt
150,000-350,000
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5386P8035G1049
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
150,000-350,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
>100,000
mol wt
≥750,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-γ-benzyl-L-glutamate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P5136-1G04061826686263