Saltar a
P3066
DL-Pantoyltaurine sodium salt
≥90% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H16NO6SNa
Número CAS:
Peso molecular:
277.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCS(O)(=O)=O
Other Notes
Sulfonic acid analog of pantothenic acid.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)