Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
354.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C2CCC(=O)N2
InChI
1S/C15H22N4O6/c16-13(23)10-2-1-7-19(10)15(25)9(4-6-12(21)22)18-14(24)8-3-5-11(20)17-8/h8-10H,1-7H2,(H2,16,23)(H,17,20)(H,18,24)(H,21,22)
InChI key
HYZBGWLLSXSYLX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TRH analog that is produced in the thyroid, mammary gland and prostate. Promotes fertilization by enhancing sperm function.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?