Saltar a
P1130
Pro-Leu
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
153,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-7(2)6-9(11(15)16)13-10(14)8-4-3-5-12-8/h7-9,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
ZKQOUHVVXABNDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pro-Leu is a dipeptide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L2752C1141L9625
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P1130-1G04061826757437
Preguntas
  1. Is this L-Pro-L-Leu or a racemate?
    1 respuesta
    1. It is L-Pro-L-Leu.
      ¿Le ha resultado útil?