Saltar a
P1003
O-Phospho-DL-threonine
Sinónimos:
DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
199.10
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-512-5
MDL number:
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI key
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-threonine is an amino acid derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)