Saltar a
N2147
Nutrient Mixture F-10 Ham
With HEPES, without sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Ham’s F-10
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
18,70 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,50 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
18,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Nutrient Mixture F-10 Ham, With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Supplement with 0.146 g/L L-glutamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N6908N6013N8641
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
components
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nutrient Mixture F-10 Ham Formulation
Contenido relacionado
Xiukun Wang et al.
Development (Cambridge, England), 146(13) (2019-06-14)
Epigenetic regulation, including histone-to-protamine exchanges, controls spermiogenesis. However, the underlying mechanisms of this regulation are largely unknown. Here, we report that PHF7, a testis-specific PHD and RING finger domain-containing protein, is essential for histone-to-protamine exchange in mice. PHF7 is specifically
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
N2147-100ML04061834110187
N2147-6X500ML04061834110200
N2147-500ML04061834110194
Preguntas
  1. What is the viscosity of this formulation?
    1 respuesta
    1. Viscosity is not determined for this product.
      ¿Le ha resultado útil?