Saltar a
MTCC4015
MTC Bio SureStrain Reducing Adaptor
for use with 15mL, 17x100mm, 12x75mm and 5mL conical for use with 15mL, 17x100mm, 12x75mm and 5mL conical tubes
Sinónimos:
cell sieve adaptor, cell strainer adaptor, MTC Bio C4015, connector, coupling
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,10 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41104932
58,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio C4015
General description
Reducing Adapter for 15mL/5mL tubes, 25/pk
Features and Benefits
  • Advanced design – faster flow through
  • Compatible with 6-well plates
  • Interlocking and stackable
  • Sterile; RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Four 1.5mm feet for straining into flat plates and dishes
  • Designed for use with 50mL tubes
Adapter for 15mL tubes included*
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
SureStrain is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MTCC4015-25EA04065271080102