Saltar a
MAK552
Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit
sufficient for fluorometric test plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
533,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
533,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders; neurological disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
The Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit provides a homogeneous fluorescence-based assay for detecting the intracellular calcium mobilization. Cells expressing a GPCR of interest that signals through calcium are preloaded with Fluo-4 AM which can cross the cell membrane. Once inside the cell, the lipophilic blocking groups of Fluo-4 AM are cleaved by non-specific cell esterase, resulting in a negatively charged Fluo-4 dye that stays inside cells, and its fluorescence is greatly enhanced upon binding to calcium. When cells are stimulated with screening compounds, the receptor signals the release of intracellular calcium, which greatly increases the fluorescence of Fluo-4.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MAK552-1KT04065270029386