Saltar a
M8754
D-Mannose 6-phosphate barium salt hydrate
≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11BaO9P · xH2O
Peso molecular:
395.45 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5201875
MDL number:
Para consultas sobre este producto M8754, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤1% (enzymatic), ≤1% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
solvent strength
≤5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Ba.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;/m1../s1
InChI key
RTAFQWRLJUDBCD-FDRGOYNVSA-L
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess extraction and radicals scavenging activity of polysaccharides. [1] It has also been used in a study to investigate monocyte recruitment during atherogenesis. [2]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kui Zhong et al.
International journal of biological macromolecules, 51(4), 612-617 (2012-07-04)
Extraction variables of microwave extraction mung polysaccharides (MEMPs) from mung bean hulls were optimized by Box-Behnken design. The optimal extraction parameter of MEMP was 700 W, 70 s and 17 mL/g, and highest recovery was 60.03±2.56 mg GE/g DW, which
David W Scott et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 32(8), e51-e59 (2012-06-23)
Upregulated expression of endothelial adhesion molecules and subsequent binding to cognate monocytic receptors are established paradigms in atherosclerosis. However, these proteins are the scaffolds, with their posttranslational modification with sugars providing the actual ligands. We recently showed that tumor necrosis
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M8754-100MG04061832392295
M8754-1G04061834063544