Saltar a
M8255
Myristoyl chloride
≥99%
Sinónimos:
Tetradecanoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COCl
Número CAS:
Peso molecular:
246.82
EC Number:
203-994-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
636924
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
InChI key
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Covalent attachment of myristate is a common occurrence on a wide variety of viral and cellular proteins and plays a role in promoting membrane binding.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)