Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
60 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 2050,00 € |
Acerca de este artículo
2050,00 €
material
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 60
manufacturer/tradename
Greiner 782075
maximum volume
12.6 μL
size
1536 wells
working volume
10 μL
color
white
binding type
non-treated surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| binding type non-treated surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface |
| manufacturer/tradename Greiner 782075 | manufacturer/tradename Greiner 781075 | manufacturer/tradename Greiner 784075 | manufacturer/tradename Greiner 782076 |
| material flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate | material flat bottom white polystyrene wells | material flat bottom white polypropylene copolymer wells, white polystyrene | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells |
| working volume 10 μL | working volume 110 μL | working volume 25 μL | working volume 10 μL |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?