Saltar a
M6691
α-D-Mannopyranosyl azide
≥90% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N3O5
Peso molecular:
205.17
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (TLC)
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
KSRDTSABQYNYMP-PQMKYFCFSA-N
General description
α-D-Mannopyranosyl is a glycosyl azide.
Application
Used to make N-link glycopeptides in glycobiology.
α-D-Mannopyranosyl azide has been used in a study to assess the photochemistry of glycosyl azides. It has also been used in a study to investigate stereoselective photochemical transformations of hexopyranosyl imides.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective photochemical transformations of hexopyranosyl imides to highly functionalised heterocycles
Thiering, S., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 8, 801-806 (2001)
Photochemistry of glycosyl azides-II1: Investigation of the dual behavior: formation of a reversible intermediate and chain-degradation
Szarek, W., et al.
Tetrahedron, 34, 1427-1433 (1978)