Saltar a
M6267
(±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(±)-α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine hydrochloride, MDA hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl[H].CC(N)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9;/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3;1H
InChI key
XLAOKZDOZHZWBK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)