Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 181,00 € | |
| 25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 300,00 € | |
| 100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 948,00 € |
Acerca de este artículo
181,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| optical activity [α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M5266-25G | 04061832391977 |
| M5266-100G | 04061834059646 |
| M5266-10G | 04061832391960 |